Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Arizona Mid
Lieferant: HAIX SCHUHE
6071043.5 6071044.5 6071045 6071046 6071046.5 6071047.5 6071048 6071049 6071049.5 60710410.5 60710411 60710412 60710413 60710413.5 60710414.5
HAIX6071043.5EA 0 EUR
HAIX6071043.5 HAIX6071044.5 HAIX6071045 HAIX6071046 HAIX6071046.5 HAIX6071047.5 HAIX6071048 HAIX6071049 HAIX6071049.5 HAIX60710410.5 HAIX60710411 HAIX60710412 HAIX60710413 HAIX60710413.5 HAIX60710414.5
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Arizona Mid
Schuhe und Stiefel
Metallfreier Halbstiefel aus Nubukleder 1,9-2,1 mm und atmungsaktivem Gore-Tex® Innenfutter. Die Gummi/PU-Lauflsohle mit sportlichem Straßen- und Geländeprofil verfügt über hohe Dämpfungseigenschaften, Kontaktwärmebeständigkeit und Wärme- und Kälteisolierung des Sohlenkomplexes. Sie ist öl- und benzinbeständig und antistatisch.
  • Wasserdicht und atmungsaktiv durch Gore-Tech® Membrane
  • Atmungsaktiv, Feuchtigkeit wird zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge transportiert
  • Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist
  • Durchtrittschutz aus Kevlar gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände
  • Extrabreite und -hohe Zehenschutzkappe aus Kunststoff und Gummiüberkappe
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: 14 cm