Polohemd, Acode® Advanced, Cool Dry 1716
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1002155312XL 100215531L 100215531M 100215531S 100215531XL 1002159002XL 100215900L 100215900M 100215900S 100215900XL 1002159402XL 100215940L 100215940M 100215940S 100215940XL
KWIN1002155312XLEA 0 EUR
KWIN1002155312XL KWIN100215531L KWIN100215531M KWIN100215531S KWIN100215531XL KWIN1002159002XL KWIN100215900L KWIN100215900M KWIN100215900S KWIN100215900XL KWIN1002159402XL KWIN100215940L KWIN100215940M KWIN100215940S KWIN100215940XL
Polohemd, Acode® Advanced, Cool Dry 1716
Arbeitskleidung
Einfarbiges Poloshirt aus 100 % Polyester. Mit Cool Dry-Faser, welche die Feuchtigkeit vom Körper weg leitet.
  • Raglanärmel
  • 3er-Knopfleiste
  • Material ist atmungsaktiv und transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg
Gewicht: 150 g/m²