Auffanggurte, Titan™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1011891 1011890
113-1269EA 81.7 EUR
113-1269 139-0232
Auffanggurte, Titan™
Fallschutz Auffanggurte
Nicht-dehnbarer Auffanggurt für Bauarbeiten. Erhältlich als 1-Punkt-Version mit rückseitiger Verankerung oder als 2-Punkt-Version mit vorder- und rückseitiger Verankerung.
  • Leichtes, robustes Polyester-Gurtband für Komfort und Zuverlässigkeit über den ganzen Tag
  • Beliebig verstellbar um den Gurt an den Träger anzupassen (Einheitsgröße)
  • Ausziehbarer D-Ring am Rücken für eine bequeme Passform
  • Riemen unter dem Becken unterstützt aufrechte Haltung des Trägers
  • Brustgurt (45 mm) mit Metallschnallen
EN 361
Zertifizierungen: EN 361