Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Airpower® X21 High
Lieferant: HAIX SCHUHE
60760639 60760640 60763341
114-1859EA 0 EUR
114-1859 114-1860 114-1861
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Airpower® X21 High
Schuhe und Stiefel
Halbstiefel zum Schnüren aus 2,0-2,2 mm Waterproof-Leder und Gore-Tex® Innenfutter und anatomisch geformter Einlegesohle (waschbar). Die TPU/PU-Profilsohle mit sportlichem Straßen- und Geländeprofil verfügt über hohe Dämpfungseigenschaften und Kälteisolierung des Sohlenkomplexes. Sie ist öl- und benzinbeständig und antistatisch.
  • Wasserdicht und atmungsaktiv durch integrierte Gore-Tex® Membrane
  • Innensohle unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes; Fußfehlstellungen werden vorgebeugt
  • Atmungsaktiv, Feuchtigkeit wird zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge transportiert
  • Orthopedische Eigenschaften sorgen für Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance
  • Erhöhte Aufpralldämpfung und Isolation im Fersenbereich
  • Sonnenreflektions-Effekt reduziert das Aufheizen des Oberleders
  • Extrabreite und -hohe Zehenschutzkappe aus Stahl; Gummiüberkappe
  • Durchtrittsicherheit duch flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: 16 cm
Weite: 11