Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Airpower® R22 low
Lieferant: HAIX SCHUHE
60780645 60780648 60780636 60780637 60780638 60780639 60780640 60780641 60780642 60780643 60780644 60780647 60780649 60780650
114-1895EA 0 EUR
114-1895 114-1898 114-1886 114-1887 114-1888 114-1889 114-1890 114-1891 114-1892 114-1893 114-1894 114-1897 114-1899 114-1900
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Airpower® R22 low
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuh zum Schnüren aus wasserdichtem Leder (2,0 - 2,2 mm stark) mit Lederinnenfutter, auswechselbarer und anatomisch geformter Einlegesohle (waschbar). Die Gummi/PU-Laufsohle mit sportlichem Straßen- und Geländeprofil verfügt über hohe Dämpfungseigenschaften und Kontaktwärmebeständigkeit, sorgt für Wärme- und Kälteisolierung des Sohlenkomplexes und ist öl- und benzinbeständig und antistatisch.
  • Innensohle unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes; Fußfehlstellungen werden vorgebeugt
  • Erhöhte Aufpralldämpfung und Isolation im Fersenbereich
  • Orthopädische Eigenschaften sorgen für Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance
  • Sonnenreflektionseffekt reduziert das Aufheizen des Oberleders
  • Extra breite und -hohe Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Durchtrittsichere Zwischensohle
Farbe: Schwarz, Weite: 11
Farbe: Schwarz
Breite: 11