ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, CF 2
Lieferant: ATLAS - the shoe company
76539 76540 76541 76542 76543 76544 76545 76546 76547 76549 76536 76537 76548 76538
114-1478EA 0 EUR
114-1478 114-1479 114-1480 114-1481 114-1482 114-1483 114-1484 114-1485 114-1486 114-1488 114-1475 114-1476 114-1487 114-1477
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, CF 2
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh mit Sicherheitsreflektoren und einer MPU® Light Laufsohle (3,5 mm Profil, öl-, säure-, kraftstoffbeständig; antistatisch).
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz/Grau
Farbe: Schwarz/blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S1