Einlegesohle, Klima-Komfort®
Lieferant: ATLAS - the shoe company
92036 92037 92038 92039 92040 92041 92042 92043 92044 92045 92046 92047 92048
114-1591EA 0 EUR
114-1591 114-1592 114-1593 114-1594 114-1595 114-1596 114-1597 114-1598 114-1599 114-1600 114-1601 114-1602 114-1603
Einlegesohle, Klima-Komfort®
Einlegesohlen
Antistatische Einlegesohlen für angenehmem Tragekomfort.
  • Atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial
  • Gute Feuchtigkeitsaufnahme für ein angenehmes Fußklima
  • Kombinierbar mit allen ATLAS® Schuhmodellen