Sicherheitsstiefel, Schlupfform, PVC, Workmaster
Lieferant: FELDTMANN HELMUT
3537037 3537638 3537639 3537640 3537641 3537642 3537643 3537644 3537645 3537646 3537647 3537648
114-3492EA 0 EUR
114-3492 114-3493 114-3494 114-3495 114-3496 114-3497 114-3498 114-3499 114-3500 114-3501 114-3502 114-3503
Sicherheitsstiefel, Schlupfform, PVC, Workmaster
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsstiefel aus PVC/Nitril mit Futter aus Baumwollgewebe. Beständig gegen tierische Fette, Öle und Säuren, antistatisch.
  • Auch bei niedrigen Temperaturen sehr flexibel
  • Zehenschutzkappe aus Stahl und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
Farbe: Schwarz
Weite: 11
Schafthöhe: 380 mm