Sicherheitsstiefel, Gummistiefel, Euromaster
Lieferant: FELDTMANN HELMUT
3536237 3536138 3536239 3536240 3536241 3536244 3536245 3536246 3536247 3536248 3536242 3536243
114-3480EA 0 EUR
114-3480 114-3481 114-3482 114-3483 114-3484 114-3487 114-3488 114-3489 114-3490 114-3491 114-3485 114-3486
Sicherheitsstiefel, Gummistiefel, Euromaster
Schuhe und Stiefel
Antistatische S5-Gummistiefel aus PVC mit einer bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständigen PVC/Nitril Laufsohle.
  • Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
  • Verstärkungsrippen am Schaft
  • Kann auf 2 Höhen gekürzt werden
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Korrosionsbeständige und durchtrittsichere Sohle
Gewicht: 2,1 kg/Paar
Schafthöhe: 38 cm
Schaftfarbe: Gelb
Sohlenfarbe: Schwarz