Sicherheitsschuhe zum Schnüren, Ireland
Lieferant: Jallatte
0082183/38 0082183/39 0082183/48 0082183/35 0082183/36 0082183/37
114-2384EA 73.9 EUR
114-2384 114-2385 114-2394 114-2381 114-2382 114-2383
Sicherheitsschuhe zum Schnüren, Ireland
Schuhe und Stiefel
Halbschuhe aus Glattleder mit Air-Light®-Futter und Zwei-Schichten-PU-Sohle.
  • Air-Relax® Fußbett aus antistatischem, mikrogelochtem Material fördert das Verdunsten von Feuchtigkeit
  • Abriebfestes Air-Light®-Futter begünstigt Atmungsaktivität
  • Trucker® All-Terrain Sohle aus 2-Schichten-PU bietet maximalen Grip und eignet sich hervorragend zum Einsatz in schwierigem Gelände
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
Farbe: Schwarz
EN ISO 20345:2007; S3, SRC
Zertifizierungen: ISO EN 20345, S3 SRC