Arbeitskittel, Icon
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1007625762XL 1007625763XL 1007625764XL 100762576L 100762576M 100762576S 100762576XL 1007626762XL 1007626763XL 1007626764XL 100762676L 100762676M 100762676S 100762676XL 1007628662XL 1007628663XL 1007628664XL 100762866M 100762866S 100762866XL 1007629962XL 1007629963XL 1007629964XL 100762996L 100762996M 100762996S 100762996XL
KWIN1007625762XLEA 0 EUR
KWIN1007625762XL KWIN1007625763XL KWIN1007625764XL KWIN100762576L KWIN100762576M KWIN100762576S KWIN100762576XL KWIN1007626762XL KWIN1007626763XL KWIN1007626764XL KWIN100762676L KWIN100762676M KWIN100762676S KWIN100762676XL KWIN1007628662XL KWIN1007628663XL KWIN1007628664XL KWIN100762866M KWIN100762866S KWIN100762866XL KWIN1007629962XL KWIN1007629963XL KWIN1007629964XL KWIN100762996L KWIN100762996M KWIN100762996S KWIN100762996XL
Arbeitskittel, Icon
Arbeitskleidung
Robuste Mäntel aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, in Luxe-Qualität. Ideal für Handel und Industrie.
  • Zweifarbig, ¾ lang
  • Druckknöpfe, verstellbarer Rückengurt
  • Innentasche, zwei Brusttaschen – eine mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss
Gewicht: 220 g/m²