Chemikalienschutz-Overalls, Concept, decontex®
Lieferant: KIND ARBEITSSICHERHEIT
77321M 77321L 773211XL 773212XL
113-08355EA 257 EUR
113-08355 113-08354 113-08352 113-08353
Chemikalienschutz-Overalls, Concept, decontex®
Einweg-Kleidung
Flammhemmender und antistatischer Overall aus elastomerisiertem Spezial-PVC.
  • Integrierte Kapuze mit Elastikzug, Frontreißverschluss mit Klettabdeckung für Sitzoptimierung
  • Zusätzlicher innerer Brustkeil zur Erhöhung der Sicherheit, speziell zum Schutz bei intensiverer Einwirkung flüssiger Medien
  • Schutzlatz am oberen Ende, Bundelastik
  • Ärmelenden mit inneren Sicherheitsverschlüssen, Beinenden mit Keil-Ausstellung mit Klettriegeln für bequemeres Überziehen
Ideal für den allgemeinen Chemikalienschutz, Reinigungsarbeiten, Sanierung und Entsorgung, Transportbereich (Gefahrgut), Tankreinigung.
Zertifizierungen: EN 14605 (Typ 4), EN 1149-1, EN ISO 14116 Index 1