Warnschutz-Bundhose, Trenkatex®, Mischgewebe
Lieferant: RENTEX
71948 71956 71946 71950 71952 71954 71958 71960 71962 71964 71966 71944 77646 77648 77650 77652 77654 77656 77658 77660 77662 71942 71923 71924 71925 71926 71927 719112 71968
113-2164EA 0 EUR
113-2164 113-2168 113-2163 113-2165 113-2166 113-2167 113-2169 113-5742 113-5743 113-5744 113-5745 113-5741 113-06915 113-06916 113-06917 113-06918 113-06919 113-06920 113-06921 113-06922 113-06923 113-5740 113-5735 113-5736 113-5737 113-5738 113-5739 113-5734 113-5746
Warnschutz-Bundhose, Trenkatex®, Mischgewebe
Arbeitskleidung
Arbeitshose mit Gürtelschlaufen, aus 60% Baumwolle und 40% Polyester. mit 3M Scotchlite™ Reflexmaterialien.
  • Durch hohen Baumwollanteil sehr angenehm zu tragen
  • Bund verstellbar
  • Zwei eingesetzte Seitentaschen, Gesäßtasche, Handytasche, Zollstocktasche
Gewicht: 270 g/m²
EN 471 (1-2)