Chemikalienbeständige Mäntel, Cleansafe® 2
Lieferant: TRENKA
C2BB2P-L C2BB2P-XL C2BB2P-XXL
113-08384EA 0 EUR
113-08384 113-08382 113-08383
Chemikalienbeständige Mäntel, Cleansafe® 2
Einweg-Kleidung
Einweg-Mäntel aus antistatischem und atmungsaktivem Material, Polypropylen- und Polyethylen-beschichtet.
  • 4 Druckknöpfe
  • 3 Taschen
  • Mit Kragen, großzügiger Schnitt
  • Genähte Naht
Zertifizierungen: EN 13034 (Typ 6); EN 13982 (Typ 5); EN 1149-1