Warnschutz-Weste, Elba 9044
Lieferant: SIOEN
9044/FY1/3XL 9044/FC1/3XL 9044/FY1/L 9044/FY1/1XL 9044/FY1/2XL 9044/FC1/L 9044/FC1/M 9044/FC1/1XL 9044/FC1/2XL 9044/FY1/M 9044/FY1/S 9044/FC1/S
113-07171EA 10.6 EUR
113-07171 113-07166 113-07173 113-07170 113-5987 113-07168 113-5986 113-07164 113-07165 113-07174 113-07175 113-07169
Warnschutz-Weste, Elba 9044
Arbeitskleidung
Warnschutz-Weste aus Mesh-Polyester, in Standardqualität.
  • V-Halsausschnitt
  • Mit Klettverschluss
  • Gesteppte Nähte
Rückenlänge: 70 cm
Gewicht: 110 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (2-2)