Warnschutz-Winterjacke, Sparrow 029A
Lieferant: SIOEN
029A/FY1/S 029A/FY1/M 029A/FY1/L 029A/FY1/1XL 029A/FY1/2XL 029A/FC1/S 029A/FC1/M 029A/FC1/L 029A/FC1/1XL 029A/FC1/2XL 029A/FC1/3XL 029A/FY1/3XL 029A/FC1/4XL
113-5831EA 91.7 EUR
113-5831 113-5830 113-5829 113-5823 113-5824 113-5828 113-5827 113-5826 113-5820 113-5821 113-5822 113-5825 SIOE029A/FC1/4XL
Warnschutz-Winterjacke, Sparrow 029A
Arbeitskleidung
Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und herausnehmbarem Webpelzfutter. Die Jacke besteht aus 60 % Polyamid und 40 % Baumwolle. Mit gesteppten Nähten.
  • Festes Futter: Polyamid im Körper, Steppfutter in den Ärmeln
  • Abtrennbarer Webpelzkragen, Reißverschluss
  • Zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei eingesetzte Taschen
  • Oberarmtasche, Badge-Lasche, Handy-Tasche
  • Abnehmbare Ärmel, Strickbündchen am Ärmelende
  • Elastischer Gummizug im Bund
Farbechtheit Note 4/5, ohne Azo-Farbstoffe
Rückenlänge: 70 cm
Gewicht: 280 g/m²
Zertifizierungen: ENV 471 (3-2)