Pilotenjacke, 027A
Lieferant: SIOEN
027A/N20/M 027A/N20/L 027A/N20/1XL 027A/N20/2XL 027A/B75/M 027A/B75/L 027A/B75/1XL 027A/B75/2XL 027A/R18/M 027A/R18/L 027A/R18/1XL 027A/R18/2XL 027A/M45/M 027A/M45/L 027A/M45/1XL 027A/M45/2XL 027A/R18/S 027A/N20/S 027A/B75/S 027A/M45/S 027A/B75/3XL 027A/M45/3XL 027A/R18/3XL 027A/N20/3XL
113-5815EA 57.8 EUR
113-5815 113-5814 113-5793 113-5794 113-5803 113-5802 113-5784 113-5785 113-5818 113-5817 113-5796 113-5797 113-5812 113-5811 113-5790 113-5791 113-5819 113-5816 113-5804 113-5813 113-5786 113-5792 113-5798 113-5795
Pilotenjacke, 027A
Arbeitskleidung
Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und herausnehmbarem Webpelzfutter. Die Jacke besteht aus 60 % Polyamid und 40 % Baumwolle. Mit gesteppten Nähten.
  • Festes Futter: Polyamid im Körper, Steppfutter in den Ärmeln
  • Abtrennbarer Webpelzkragen, Reißverschluss
  • Zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei eingesetzte Taschen
  • Oberarmtasche, Badge-Lasche
  • Rund eingesetzte Ärmel, Strickbündchen am Ärmelende
  • Elastischer Gummizug im Bund
Rückenlänge: 70 cm
Gewicht: 280 g/m²
EN 14058: 2004 (1XXXX)
Zertifizierungen: EN 14058: 2004 (1XXXX)