Warnschutz-Polohemd
Lieferant: TRENKA
34972LGL 34971LO1XL 34972LGM
TREN34972LGLEA 0 EUR
TREN34972LGL TREN34971LO1XL TREN34972LGM
Warnschutz-Polohemd
Arbeitskleidung
Poloshirt aus Piqué-Jersey, 50 % Polyester und 50 % Baumwolle.
  • Kragen mit Reißverschluss
Gewicht: 200 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 (2-2)