Warnschutz-Regenjacke
Lieferant: TRENKA
34818 34823 34818_S
TREN34818EA 0 EUR
TREN34818 TREN34823 TREN34818_S
Warnschutz-Regenjacke
Arbeitskleidung
Regenjacke aus 100 % Polyester, mit wasserdichter Polyurethan-Beschichtung an der Rückseite und Kapuze am Kragen.
  • Strickbündchen
  • Warmes, nicht abnehmbares Steppfutter
  • Wasserdichte Außentaschen, Handytasche und Brusttasche innen
  • Verschweißte Nähte
EN 471 3-2, EN 343 3-1
Zertifizierungen: EN 471 3-2, EN 343 3-1