Schweißer-Bundjacke, Flam
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1003345402XL 100334540L 100334540M 100334540S 100334540XL 100334540XS
113-3909EA 155.9 EUR
113-3909 113-3910 113-3911 113-3912 113-3908 113-3913
Schweißer-Bundjacke, Flam
Arbeitskleidung
Das Gewebe dieser Jacke besteht aus 75 % Baumwolle und 25 % Polyester und ist mit PROBAN® flammschutzbehandelt. Die Jacke schützt damit vor Flammen, Schweißfunken und Lichtbögen.
  • Verdeckter Reißverschluss und Knöpfe bis zum oberen Kragenrand
  • Zwei Brust- und Seitentaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Innentasche mit Handytasche und Schlaufe für Kopfhörer
  • Verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss, verstellbare Unterkante mit Knöpfen
Gewicht: 365 g/m²
EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN ISO 11611 (A1 Klasse 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)
Zertifizierungen: EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN ISO 11611 (A1 Klasse 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1)