T-Shirts, kurzarm, BodyKnit Thermal®
Lieferant: TRENKA
TSHIRTKAM TSHIRTKAL TSHIRTKA1XL TSHIRTKA2XL
113-08400EA 0 EUR
113-08400 113-08399 113-08397 113-08398
T-Shirts, kurzarm, BodyKnit Thermal®
Arbeitskleidung
Kurzarm-T-Shirt aus Interlock Jersey, 50% Polyester, 50% Viskose.
  • Weich und komfortabel
  • Bietet Schutz vor Kälte
  • Atmungsaktiv
  • Leicht zu pflegen
  • Antistatisch