Flammhemmende Winterjacke, MULTISECURO
Lieferant: RENTEX
212760 212744 212746 212748 212750 212752 212754 212756 212758 212762 212764 212766 228944 228946 228948 228950 228952 228954 228956 228958 228960 228962 228964 228966 GWG44 GWG46 GWG48 GWG50 GWG52 GWG54 GWG56 GWG58 GWG60 GWG62 GWG64 GWG66 SWG44 SWG46 SWG48 SWG50 SWG52 SWG54 SWG56 SWG58 SWG60 SWG62 SWG64 SWG66 205244 205246 205248 205250 205252 205254 205256 205258 205260 205262 205264 DGWG44 DGWG46 DGWG48 DGWG50 DGWG52 DGWG54 DGWG56 DGWG58 DGWG60 DGWG62 DGWG64 DGWG66 205266
RENT212760EA 339 EUR
RENT212760 RENT212744 RENT212746 RENT212748 RENT212750 RENT212752 RENT212754 RENT212756 RENT212758 RENT212762 RENT212764 RENT212766 RENT228944 RENT228946 RENT228948 RENT228950 RENT228952 RENT228954 RENT228956 RENT228958 RENT228960 RENT228962 RENT228964 RENT228966 RENTGWG44 RENTGWG46 RENTGWG48 RENTGWG50 RENTGWG52 RENTGWG54 RENTGWG56 RENTGWG58 RENTGWG60 RENTGWG62 RENTGWG64 RENTGWG66 RENTSWG44 RENTSWG46 RENTSWG48 RENTSWG50 RENTSWG52 RENTSWG54 RENTSWG56 RENTSWG58 RENTSWG60 RENTSWG62 RENTSWG64 RENTSWG66 RENT205244 RENT205246 RENT205248 RENT205250 RENT205252 RENT205254 RENT205256 RENT205258 RENT205260 RENT205262 RENT205264 RENTDGWG44 RENTDGWG46 RENTDGWG48 RENTDGWG50 RENTDGWG52 RENTDGWG54 RENTDGWG56 RENTDGWG58 RENTDGWG60 RENTDGWG62 RENTDGWG64 RENTDGWG66 RENT205266
Flammhemmende Winterjacke, MULTISECURO
Arbeitskleidung
Gefütterte Jacke aus 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle und 2 % Negastat mit Teflon®-Ausrüstung. Das Futter besteht aus 100 % Baumwolle mit flammfester Proban®-Ausrüstung. Füllung aus 100 % Viskose FR.
  • Reißverschluss bis in den Kragen, verdeckt mit Vorderteilleiste mit Druckknöpfen
  • Vorder- und Rückenteilsattel Halbrund
  • Zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss, davon linke Brusttasche abgesteppt, dadurch eine Kugelschreibertasche und eine Handytasche mit Klettverschluss
  • Innentasche; zwei aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckknöpfen; alle Druckknöpfe sind verdeckt
  • Flammhemmende Reflexstreifen mit Zick-Zack Naht aufgenäht
Gewicht: 275/175/150 g/m²
Zertifizierungen: EN 471 1-2; EN ISO 11611 Kl. 1, A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1; EN 1149-5; EN 13034 Typ 6; EN 61482-1-2, Kl. 1