Arbeitswesten, Trenkatex® by filia
Lieferant: RENTEX
200244 200246 200248 200250 200252 200254 200256 200258 200260 200262 200264 2382GB44 2382GB46 2382GB48 2382GB50 2382GB52 2382GB54 2382GB56 2382GB58 2382GB60 2382GB62 2382GB64 227644 227646 227648 227650 227652 227654 227656 227658 227660 227662 227664
RENT200244EA 0 EUR
RENT200244 RENT200246 RENT200248 RENT200250 RENT200252 RENT200254 RENT200256 RENT200258 RENT200260 RENT200262 RENT200264 RENT2382GB44 RENT2382GB46 RENT2382GB48 RENT2382GB50 RENT2382GB52 RENT2382GB54 RENT2382GB56 RENT2382GB58 RENT2382GB60 RENT2382GB62 RENT2382GB64 RENT227644 RENT227646 RENT227648 RENT227650 RENT227652 RENT227654 RENT227656 RENT227658 RENT227660 RENT227662 RENT227664
Arbeitswesten, Trenkatex® by filia
Arbeitskleidung
Westen aus Mischgewebe, 65% Polyester und 35% Baumwolle, gekrumpft.
  • 2 Brusttaschen mit Druckknopf, davon 1 als Handytasche ausgeführt
  • 1 Brusttasche innen, 2 verdeckte Seitentaschen; 2 große Innentaschen
  • Druckknopfleiste
  • Ziernähte in Kombifarbe
  • Verstellbarer Bund, Bewegungsfalten im Rücken
Materialgewicht: 245 g/m²
Bestellinformation: Auch in Damengrößen (34 - 52) lieferbar. Weitere Farbkombinationen möglich.