Arbeitsjacke, TrenkaTex® protrend Canvas 310
Lieferant: RENTEX
184244 184246 184248 184250 184252 184254 184256 184258 184260 184262 184264 184344 184346 184348 184350 184352 184354 184356 184358 184360 184362 184364 184144 184146 184148 184150 184152 184154 184156 184158 184160 184162 184164
113-5661EA 0 EUR
113-5661 113-5662 113-5663 113-5664 113-5665 113-5666 113-5667 113-5668 113-5669 113-5670 113-5671 113-5672 113-5673 113-5674 113-5675 113-5676 113-5677 113-5678 113-5679 113-5680 113-5681 113-5682 113-5650 113-5651 113-5652 113-5653 113-5654 113-5655 113-5656 113-5657 113-5658 113-5659 113-5660
Arbeitsjacke, TrenkaTex® protrend Canvas 310
Arbeitskleidung
Arbeitsjacke aus Canvas (65% Polyester, 35% Baumwolle).
  • Stehkragen und verlängerter Rückenteil, durchgehender YKK-Reißverschluss vorne
  • Reflexbiese an Vorderteil und am Rücken
  • Zwei seitliche Einschubtaschen und zwei Brusttaschen, jeweils mit YKK-Reißverschluss
  • Rechte Brusttasche zusätzlich mit Handytasche und Kugelschreibertasche
  • Zwei große Dokumententaschen innen, je links und rechts unten
  • Ärmelweite mittels ausklappbarer Lasche verstellbar, ergonomisch geformte Ellenbogen
Gewicht: 310 g/m²
Bestellinformation: Auch in Damengrößen (34 - 52) lieferbar.