Latzhose, TrenkaTex® protrend Canvas 310
Lieferant: RENTEX
183554 183556 183558 183560 183562 183564 183344 183346 183348 183350 183352 183354 183356 183358 183360 183362 183364 183444 183446 183448 183450 183452 183454 183456 183458 183460 183462 183464 183544 183546 183548 183550 183552
113-5595EA 0 EUR
113-5595 113-5596 113-5597 113-5598 113-5599 113-5600 113-5568 113-5569 113-5570 113-5571 113-5572 113-5573 113-5574 113-5575 113-5576 113-5577 113-5578 113-5579 113-5580 113-5581 113-5582 113-5583 113-5584 113-5585 113-5586 113-5587 113-5588 113-5589 113-5590 113-5591 113-5592 113-5593 113-5594
Latzhose, TrenkaTex® protrend Canvas 310
Arbeitskleidung
Latzhose aus Canvas, 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
  • Verstellbarer Bund und seitlich elastischer Einsatz
  • Hochwertiger YKK-Reißverschluss aus Metall, seitlich Jeansknopf
  • Große Latztasche inklusive Kugelschreibertasche mit Patte und Klettverschluss; elastische, kochfeste Stretchträger und Steckschnallen
  • Zwei seitliche Einschubtaschen vorne, große Beintasche mit Patte und Klettverschluss und zusätzlich eine Handytasche, Bleistifttasche und eine kleine Werkzeugtasche
  • Hammerschlaufe, doppelte Zollstabtasche mit zwei kleinen Werkzeugtaschen, zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Kniepolstertaschen
  • Reflexbiese rund um die Hosenbeine
Gewicht: 310 g/m²
Bestellinformation: Auch in Damengrößen (34 - 52) lieferbar.