Arbeitswesten, protrend Canvas 310
Lieferant: RENTEX
183044 183046 183048 183050 183052 183054 183056 183058 183060 183062 183064 183244 183246 183248 183250 183252 183254 183256 183258 183260 183262 183264 183144 183146 183148 183150 183152 183154 183156 183158 183160 183162 183164
RENT183044EA 0 EUR
RENT183044 RENT183046 RENT183048 RENT183050 RENT183052 RENT183054 RENT183056 RENT183058 RENT183060 RENT183062 RENT183064 RENT183244 RENT183246 RENT183248 RENT183250 RENT183252 RENT183254 RENT183256 RENT183258 RENT183260 RENT183262 RENT183264 RENT183144 RENT183146 RENT183148 RENT183150 RENT183152 RENT183154 RENT183156 RENT183158 RENT183160 RENT183162 RENT183164
Arbeitswesten, protrend Canvas 310
Arbeitskleidung
Funktionswesten mit Stehkragen und verlängertem Rückenteil, aus Canvas, 65% Polyester und 35% Baumwolle.
  • Reflexbiese im Vorderteil und am Rücken
  • Durchgehender YKK-Reißverschluss vorne
  • 2 seitliche Einschubtaschen und 2 Brusttaschen, jeweils mit YKK-Reißverschluss
  • Auf der rechten Brusttasche zusätzlich eine Handytasche und eine Kugelschreibertasche
  • 2 große Dokumententaschen innen, je links und rechts unten
Materialgewicht: 310 g/m²
Bestellinformation: Auch in Damengrößen (34 - 52) lieferbar.