Shorts, TrenkaTex® protrend Comfort Stretch 285
Lieferant: RENTEX
184644 184646 184648 184650 184652 184654 184656 184658 184660 184662 184664 184444 184446 184448 184450 184452 184454 184456 184458 184460 184462 184464 184544 184546 184548 184550 184552 184554 184556 184558 184560 184562 184564 184744 184746 184748 184750 184752 184754 184756 184758 184760 184762 184764
RENT184644EA 0 EUR
RENT184644 RENT184646 RENT184648 RENT184650 RENT184652 RENT184654 RENT184656 RENT184658 RENT184660 RENT184662 RENT184664 RENT184444 RENT184446 RENT184448 RENT184450 RENT184452 RENT184454 RENT184456 RENT184458 RENT184460 RENT184462 RENT184464 RENT184544 RENT184546 RENT184548 RENT184550 RENT184552 RENT184554 RENT184556 RENT184558 RENT184560 RENT184562 RENT184564 RENT184744 RENT184746 RENT184748 RENT184750 RENT184752 RENT184754 RENT184756 RENT184758 RENT184760 RENT184762 RENT184764
Shorts, TrenkaTex® protrend Comfort Stretch 285
Arbeitskleidung
Kurze Arbeitshose aus Stretch-Gewebe: 60% Polyester, 35% Baumwolle und 5% DOW XLA.
  • Verstellbarer Dehnbund und Gürtelschlaufen, hochwertiger YKK-Reißverschluss aus Metall und Jeansknopf
  • Zwei seitliche Einschubtaschen vorne; große Beintasche mit Patte und Klettverschluss und zusätzlich eine Handytasche, Bleistifttasche und eine kleine Werkzeugtasche
  • Hammerschlaufe, doppelte Zollstabtasche mit zwei kleinen Werkzeugtaschen
  • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reflexbiese rund um die Hosenbeine
Gewicht: 285 g/m²
Bestellinformation: Auch in Damengrößen (34 - 52) lieferbar.