Bundjacke, Trenkatex® by filia, SF, BD 3311
Lieferant: RENTEX
85548 85550 85552 85554 85556 85558
RENT85548EA 0 EUR
RENT85548 RENT85550 RENT85552 RENT85554 RENT85556 RENT85558
Bundjacke, Trenkatex® by filia, SF, BD 3311
Arbeitskleidung
Schweißerschutz-Jacke aus Tecapro, Proban®, 100% Baumwolle, 3/1 Köper. Schützt vor Konvektions- und Strahlungshitze.
  • Zwei Brusttaschen mit Druckknopf, davon eine als Handytasche ausgeführt
  • Eine Brusttasche innen, zwei verdeckte Seitentaschen, zwei große Innentaschen
  • Druckknopfleiste verdeckt, Ziernähte in Kombifarbe
  • Ärmelbündchen verstellbar
Gewicht: 320 g/m²
Zertifizierungen: EN 531 A, B1, C1; EN 533; EN 470-1