Schweißer-Latzhose, Trenkatex® by filia, SF BD 3311
Lieferant: RENTEX
85448 85450 85452 85454 85456 85458
RENT85448EA 0 EUR
RENT85448 RENT85450 RENT85452 RENT85454 RENT85456 RENT85458
Schweißer-Latzhose, Trenkatex® by filia, SF BD 3311
Arbeitskleidung
Bundhose aus Tecapro, Proban®, 100% Baumwolle. 3/1 Köper. Schützt vor Konvektions- und Strahlungshitze, und ist weich und geschmeidig dank der "Comfort-Control-Ausrüstung".
  • Elastische Träger; große Latztasche mit Druckknopf
  • Bund verstellbar mit Jeansknopf, Ziernähte in Kombifarbe
  • Zwei schräge Taschen vorne, zwei Jeans-Taschen mit Patte hinten, Zollstabtasche
  • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, innen abgedeckt
Gewicht: 320 g/m²
EN 531 A, B1, C1; EN 533; EN 470-1