Flammschutz-Latzhose, Trenkatex® by filia, ASF 8387, ProtexM®
Lieferant: RENTEX
85144 85146 85148 85152 85154 85156 85158 85160 85150 85162 85164 851104 851106 851108
113-06997EA 0 EUR
113-06997 113-06998 113-06999 113-07001 113-07002 113-07003 113-07004 113-07005 113-07000 113-07006 113-07007 113-06994 113-06995 113-06996
Flammschutz-Latzhose, Trenkatex® by filia, ASF 8387, ProtexM®
Arbeitskleidung
Flammhemmende Hose aus 54 % Modacryl FR, 44 % Baumwolle und 2 % Leitfäden. Das Material ist permanent schwerentflammbar, anti-statisch, sowie wasser- und ölabweisend imprägniert. Hautsympathisch durch hohen Baumwollanteil.
  • Elastische Träger, große Latztasche mit Druckknopf
  • Bund verstellbar mit Jeansknopf
  • Zwei schräge Taschen vorne, zwei Jeans-Taschen mit Patte hinten, Zollstabtasche
  • Ziernähte in Kombifarbe
  • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, innen abgedeckt
Gewicht: 330 g/m²
Zertifizierungen: EN 531 A, B1, C1; EN 533; EN 470-1; EN 1149-1