Lieferant: RENTEX
85044 85046 85048 85050 85052 85054 85056 85058 85060 85062 106444 106446 106448 106450 106452 106454 106456 106458 106460 106462 106464 189444 189446 189448 189450 189452 189454 189456 189458 189460 189462 189464 189466 85064 85094 85098 850104 850106 850108 85038 85040 85042
113-06981EA 0 EUR
113-06981 113-06982 113-06983 113-06984 113-06985 113-06986 113-06987 113-06988 113-06989 113-06990 113-05518 113-05519 113-05520 113-05521 113-05522 113-05523 113-05524 113-05525 113-05526 113-05527 113-05528 113-06364 113-06365 113-06366 113-06367 113-06368 113-06369 113-06370 113-06371 113-06372 113-06373 113-06374 113-06375 113-06991 113-06992 113-06993 113-06975 113-06976 113-06977 113-06978 113-06979 113-06980
Arbeitskleidung
Flammfeste Hose aus 54% Modacryl FR, 44% Baumwolle und 2% Führungen. Das Material ist dauerhaft flammfest, antistatisch und wasser- und ölabweisend imprägniert. Hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil.
  • Bund mit Gürtelschlaufen, Ziernähte in Kombifarbe
  • Zwei schräge Taschen vorne, zwei Jeanstaschen mit Patte hinten, Zollstocktasche
  • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, innen abgedeckt
Gewicht: 330 g/m²
Zertifizierungen: EN 531 A, B1, C1; EN 533; EN 470-1; EN 1149-1