Flammhemmende Bundjacke, Trenkatex® by filia, ASF, NOMEX® III
Lieferant: RENTEX
129458 129460 129448 129450 129452 129454 129456
RENT129458EA 0 EUR
RENT129458 RENT129460 RENT129448 RENT129450 RENT129452 RENT129454 RENT129456
Flammhemmende Bundjacke, Trenkatex® by filia, ASF, NOMEX® III
Arbeitskleidung
Chemikalienabweisende, schwer entflammbare und anti-statische Jacke aus 94 % Nomex® III, 5 % ParaAramid und 1 % Metall.
  • Erhöhter Tragekomfort durch leichtes Gewebe
  • Zwei Brusttaschen mit Druckknopf, davon eine als Handytasche ausgeführt
  • Eine Brusttasche innen, zwei verdeckte Seitentaschen, zwei große Innentaschen
  • Druckknopfleiste verdeckt, Ziernähte in Kombifarbe
  • Ärmelbündchen verstellbar
Gewicht: 260 g/m²
EN 531 A, B1, C1; EN 533; EN 470-1; EN 1149-1
Zertifizierungen: EN 531 A, B1, C1; EN 533; EN 470-1; EN 1149-1