Flammschutz-Latzhose, Trenkatex® by filia, ASF, NOMEX® III
Lieferant: RENTEX
130758 130760 130748 130750 130752 130754 130756
RENT130758EA 0 EUR
RENT130758 RENT130760 RENT130748 RENT130750 RENT130752 RENT130754 RENT130756
Flammschutz-Latzhose, Trenkatex® by filia, ASF, NOMEX® III
Arbeitskleidung
Chemikalienabweisende, schwer entflammbare Latzhose aus 94 % Nomex® III, 5 % ParaAramid und 1 % Metall. Das Material ist außerdem permanent antistatisch. Erhöhter Tragekomfort durch leichtes Gewebe.
  • Elastische Träger, große Latztasche mit Druckknopf, Bund verstellbar mit Jeansknopf
  • Zwei schräge Taschen vorne, zwei Jeans-Taschen mit Patte hinten, Zollstabtasche
  • Ziernähte in Kombifarbe
  • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, innen abgedeckt
Gewicht: 260 g/m²
Zertifizierungen: EN 531 A, B1, C1; EN 533; EN 470-1; EN 1149-1