Kochhose Pepita

Lieferant: RENTEX
1106H44 1106H46 1106H48 1106H50 1106H52 1106H54 1106H56 1106H58 1106H60 1369D34 1369D36 1369D38 1369D40 1369D42 1369D44 1369D46 1369D48 1369D50
RENT1106H44EA 0 EUR
RENT1106H44 RENT1106H46 RENT1106H48 RENT1106H50 RENT1106H52 RENT1106H54 RENT1106H56 RENT1106H58 RENT1106H60 RENT1369D34 RENT1369D36 RENT1369D38 RENT1369D40 RENT1369D42 RENT1369D44 RENT1369D46 RENT1369D48 RENT1369D50
Kochhose Pepita
Arbeitskleidung
Karierte Bundhose aus 100% Baumwolle, mit Bundfalten an der Vorderseite und elastischem Gummizug im Rücken.

  • Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche
  • Mit 5 Gürtelschlaufen
  • Im Bund mit Knopfverschluss
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Sanforisiert; Restkrumpfwert < - 3%

Flächengewicht: 210 g/m²

Zertifizierungen: OEKO-Tex Standard 100
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR