Kochhose
Lieferant: RENTEX
1318D44 1318D46 1318D48 1318D50 1318D52 1105H44 1105H46 1105H48 1105H50 1105H52 1105H54 1105H56 1105H58 1105H60 1318D34 1318D36 1318D38 1318D40 1318D42
RENT1318D44EA 0 EUR
RENT1318D44 RENT1318D46 RENT1318D48 RENT1318D50 RENT1318D52 RENT1105H44 RENT1105H46 RENT1105H48 RENT1105H50 RENT1105H52 RENT1105H54 RENT1105H56 RENT1105H58 RENT1105H60 RENT1318D34 RENT1318D36 RENT1318D38 RENT1318D40 RENT1318D42
Kochhose
Arbeitskleidung
Bundhose aus 100% Baumwolle, mit Bundfalten an der Vorderseite und elastischem Gummizug im Rücken.
  • Zwei seitliche Einschubtaschen, eine Gesäßtasche
  • 5 Gürtelschlaufen
  • Im Bund mit Knopfverschluss, Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Sanforisiert; Restkrumpfwert < - 3%
Flächengewicht: 210 g/m²
Zertifizierungen: ÖKO-Tex Standard 100