Industriehandschuhe, StrongHand® Handan 0613
Lieferant: FELDTMANN HELMUT
06137 06138 061310 061311 06139
112-2280EA 0 EUR
112-2280 112-2281 112-2283 FELD061311 FELD06139
Industriehandschuhe, StrongHand® Handan 0613
Handschuhe
Nahtlose Feinstrickhandschuhe mit Nitrilschaum-Innenwandbeschichtung und Nitrilnoppen für besseren Griff. Das Trägergewebe besteht aus 90% Nylon (Polyamid) und 10% Lycra® (Elasthan).
  • Hervorragende Passform, hoher Tragekomfort
  • Sicherer Griff selbst mit weichen Objekten
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Sehr beständig gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend
  • Ein Paar pro Polybeutel
Ideal zur Handhabung kleiner Objekte, für Workshops, Montagearbeiten und Feinmechanik.
EN 388 4121
Zertifizierungen: EN 388 (4121X), EN 407 (X1XXXX)
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten