Thermo-Schutzhandschuhe, Espuna 43560
Lieferant: ESPUNA ET CIE
43560 43560/11
112-2064EA 92.5 EUR
112-2064 ESPU43560/11
Thermo-Schutzhandschuhe, Espuna 43560
Handschuhe
Schutzhandschuhe aus geschmeidigem, vollnarbigem Rindleder, mit Spaltlederstulpe und Isothermeinlage. Das Futter besteht aus Wollmolton.
  • Wasser-, fett- und ölbeständig
  • Mit Klettverschluss
  • Beständig bis −200 °C
Ideal for people working in cold storage and transportation, as well as for drivers and order pickers.
Gewicht: 433 g
Gewicht: 433 g
EN 388 3132, EN 511 22
Zertifizierungen: EN 388 (3233X), EN 511 (22X), EN 407 (434444).