Schweißerhandschuhe, Espuna 43630
Lieferant: ESPUNA ET CIE
43630.0110 43630.0111 43630.019 43630.0112
112-2065EA 106 EUR
112-2065 112-2066 112-2068 112-2067
Schweißerhandschuhe, Espuna 43630
Handschuhe
Arbeitshandschuhe aus beigem Rindspaltleder, vollständig mit Wollmolton gefüttert, 15 cm lange Stulpe aus Spaltleder.
  • Schutz vor hohen Temperaturen
  • Die Fertigung mit versetzten Nähten verhindert unangenehme Reibung und verbessert die Griffsicherheit bei Zangengriff (Daumen/Zeigefinger)
  • Kevlar®-Nähte
  • Wärmedämmend
Ideal für intensive, schwere Schweißarbeiten in trockener Umgebung mit hohem thermischem Risiko
Gesamtlänge: 350 mm
Stulpenlänge: 150 mm
Lederdicke: 2,2 mm
Gewicht: 360 g
Zertifizierungen: EN 388 (4244), EN 407 (41314X), EN 12477 (Type A); Kat. III