Schweißerhandschuhe, Espuna Wig/Tig 20330
Lieferant: ESPUNA ET CIE
20330.0510 20330.059 20330.0511
112-2044EA 45.7 EUR
112-2044 112-2046 112-2045
Schweißerhandschuhe, Espuna Wig/Tig 20330
Handschuhe
Handfläche und Handrücken aus Rindnappaleder, mit Spaltlederstulpe.
  • Hitzebeständig bis 250 °C
  • Kevlar®-Nähte
Für feine Schweißarbeiten, die besonderes Fingerspitzengefühl erfordern, wie z.B. beim WIG-Schweißen.
Lederstärke: 1,5 mm
Lederstärke: 1,5 mm
Gewicht: 170 g
Zertifizierungen: EN 388 (3122X), EN 407 (412x4x), EN 12477 (B); Kat. II