Baumwoll-Leinen-Handschuhe
Lieferant: TRENKA
100T7 100T8 100T9
112-2647EA 6.3 EUR
112-2647 112-2648 112-2649
Baumwoll-Leinen-Handschuhe
Handschuhe
Interlock-Handschuhe aus 75 % Polyamid und 25 % Baumwolle. Ideal für feinfühlige, trockene Arbeiten; bei Kleinteilmontage oder beim Hantieren.
  • Bewährte Qualität, besonders strapazfähig
  • Doubelface-Bindung
  • Finger mit Schichteln; angenehm zu tragen
Gesamtlänge: 250 mm
EN 388 xx4x
Zertifizierungen: EN 388 (XX4X)