Handschuhe, Baumwoll-Jersey, ungebleicht
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
50118 5010/10
112-2655EA 9.9 EUR
112-2655 112-2731
Handschuhe, Baumwoll-Jersey, ungebleicht
Handschuhe
Handschuhe aus 100% Jersey-Baumwolle (510 g/m²).
  • Innen aufgeraut
  • Isolierwirkung bis ca. 50 °C
Länge: 260 mm
Verpackung: 12 Paar/Packung