Schnittschutzhandschuhe, Nitras® TAEKI5® 6730
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
6730S 6730M 6730L 6730XL 67302XL 67303XL
ASAS6730SEA 67 EUR
ASAS6730S ASAS6730M 112-2635 112-2636 112-2637 112-2638
Schnittschutzhandschuhe, Nitras® TAEKI5® 6730
Handschuhe
Strickhandschuhe aus TAEKI5® Spezial-Schnittschutzfaser-Strick, ohne Beschichtung.
  • Extrem hohe Schnittfestigkeit
  • Gute Abriebfestigkeit, hitzebeständig
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Auch als Unterziehhandschuhe geeignet
Ideal für Schneidarbeiten in der Metall- und Autoindustrie, bei denen auch gutes Tastgefühl erforderlich ist.
Farbe: grau
EN 388 4540
Zertifizierungen: EN 388 (3X42C), EN 407 (X1XXXX); Kat. II
Zugelassen für Lebensmittelkontakt