Schnittschutzhandschuhe, Nitras® TAEKI5® 6705
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
6705S 6705M 67052XL 67053XL 6705L 6705XL
ASAS6705SEA 91 EUR
ASAS6705S ASAS6705M ASAS67052XL ASAS67053XL ASAS6705L ASAS6705XL
Schnittschutzhandschuhe, Nitras® TAEKI5® 6705
Handschuhe
Strickhandschuh aus TAEKI5® Spezial-Schnittschutzfaser-Strick (Maschenzahl 13), mit schwarzer Polyurethan-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen.
  • Polyurethane-Beschichtung für hohe Geschmeidigkeit und mittlere Fett- und Ölbeständigkeit
  • Extrem hohe Schnittfestigkeit
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Strickbund zum optimalem Abschluß am Handgelenk
Ideal für Schneidarbeiten in der Metall- und Autoindustrie, bei denen auch gutes Tastgefühl erforderlich ist.
Zertifizierungen: EN 388 (4442C), EN 407 (X1XXXX); Kat. II