Chemikalienschutz-Handschuhe, Nitras® 3470 Dual Barrier
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
34707 34708 34709 347010 347011
112-2615EA 3.8 EUR
112-2615 112-2616 112-2617 112-2618 112-2619
Chemikalienschutz-Handschuhe, Nitras® 3470 Dual Barrier
Handschuhe
Schwerer, velourisierter Bi-Color-Handschuh aus Neopren mit einer Latex-Stulpe.
  • Sehr flexibel und mit sehr guter Fingerfertigkeit
  • Ideal für den Einsatz in der chemischen Industrie
Zertifizierungen: EN 388 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Typ B (AKL), EN ISO 374-5:2016
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Verpackung: Einzeln in Polybeuteln verpackt.