Chemikalienbeständige Handschuhe, Nitras® 3450
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
34509 345010 34507 34508
112-2608EA 4.2 EUR
112-2608 112-2609 112-2572 112-2607
Chemikalienbeständige Handschuhe, Nitras® 3450
Handschuhe
Handschuh aus einer speziellen Nitrilmischung.
  • Einzeln in Polybeuteln verpackt
  • Beflockte Innenseite
Für die chemische, Druck- und Erdölindustrie.
Double wall thickness: 0.76 mm
Colour: Green
EN 388 (4001), EN 374 (KLA), EN 374-2
Zertifizierungen: EN 388 (4101X), EN 374-1:2016 Typ A (AKLMNO), EN 374-5:2016 VIRUS
Zugelassen für Lebensmittelkontakt