Nitrilhandschuhe, Nitras® SUPREME NITRILE 8300
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
8300S 8300M 8300L 8300XL
ASAS8300SEA 36.3 EUR
ASAS8300S ASAS8300M ASAS8300L ASAS8300XL
Nitrilhandschuhe, Nitras® SUPREME NITRILE 8300
Handschuhe
Nitril-Untersuchungshandschuhe mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten: In Praxen, im Labor, in Druckereien, Pharmazie und in der Lebensmittelindustrie.
  • Unsteril, mit Rollrand
  • Puderfrei
  • Extra feinfühlig, sehr dehnbar
  • Hervorragendes Tastempfinden
  • Griffsicher durch Oberflächenstruktur
EN 455; AQL 1.5
Zertifizierungen: EN 374-1 (Typ C), EN 374-5 (VIRUS), EN 455; AQL 1,5
Zugelassen für Lebensmittelkontakt