Strickhandschuhe, Nitras® 6100, mit PVC-Noppen
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
610010 61009
112-2622EA 18.3 EUR
112-2622 112-2621
Strickhandschuhe, Nitras® 6100, mit PVC-Noppen
Handschuhe
Preisgünstige Handschuhe aus Nylon/Baumwoll-Strick (Maschenzahl 10).
  • Blauen PVC-Noppen auf der Handinnenseite für besseren Griff
  • Mit Strickbund für den perfekten Abschluß am Handgelenk
Zur Anwendung für allgemeine Arbeiten, die guten Griff erfordern.
Gesamtlänge: 250 mm
Zertifizierungen: EN 388 (2142X); Kat. II