Industriehandschuhe, Nitras® 03410, teilbeschichtet, mit Strickbund
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
034109 0341010 0341111
112-2399EA 259 EUR
112-2399 112-2403 112-2404
Industriehandschuhe, Nitras® 03410, teilbeschichtet, mit Strickbund
Handschuhe
Strickhandschuhe aus 100 % Baumwoll-Jersey, mit Nitrilkautschuk teilbeschichtet.
  • Bietet hohen Tragekomfort und Flexibilität
  • Mit Strickbund
  • Sehr gute Griffeigenschaft bei trockenen sowie nassen und rutschigen Gegenständen
Zur Anwendung in der Automobilindustrie, im Fertigungsbetrieb oder Baugewerbe.
Gesamtlänge: 250 mm
Zertifizierungen: EN 388 (4221X); Kat. II