Strickhandschuhe, Nitras® 03440, vollbeschichtet, mit Stulpe
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
034409 0344010 0344111
112-2408EA 2.9 EUR
112-2408 112-2409 112-2414
Strickhandschuhe, Nitras® 03440, vollbeschichtet, mit Stulpe
Handschuhe
Schwere Arbeitshandschuhe aus 100 % Baumwoll-Jersey, mit Nitrilkautschuk vollbeschichtet.
  • Bietet hohen Tragekomfort und Flexibilität
  • Mit Sicherheitsstulpe
  • Vollbeschichtet für größtmöglichen Schutz
Zur Anwendung in der Automobilindustrie, in Fertigungsbetrieben oder im Baugewerbe.
EN 388 4221
Zertifizierungen: EN 388 (4221X); Kat. II