Strickhandschuhe, Nitras® 03430, teilbeschichtet, mit Stulpe
Lieferant: AS ARBEITSSCHUTZ
034309 0343010 0343111
112-2405EA 2.8 EUR
112-2405 112-2406 112-2407
Strickhandschuhe, Nitras® 03430, teilbeschichtet, mit Stulpe
Handschuhe
Arbeitshandschuhe aus 100 % Baumwoll-Jersey, mit Nitrilkautschuk (NBR) teilbeschichtet.
  • Bietet hohen Tragekomfort und Flexibilität
  • Mit Sicherheitsstulpe
  • Gute Fingerfertigkeit ermöglicht effektives Arbeiten
Ideal für Automobilindustrie, Fertigungsbetriebe oder Baugewerbe.
Gesamtlänge: 250 mm
Zertifizierungen: EN 388 (4221X); Kat. II